2,4-Difluoro-5-methylbenzenesulphonyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC53548-1G PC53548-250MG
APOSPC53548-1GEA 400 EUR
APOSPC53548-1G APOSPC53548-250MG
2,4-Difluoro-5-methylbenzenesulphonyl chloride 97%
2,4-Difluoro-5-methylbenzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₅ClF₂O₂S
MW: 226,628 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22196689
Núm. CAS: 1235407-51-8
UN: 3265
ADR: 8,II