2-Fluoro-3-iodobenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53550-1G PC53550-5G
APOSPC53550-1GEA 157 EUR
APOSPC53550-1G APOSPC53550-5G
2-Fluoro-3-iodobenzonitrile
2-Fluoro-3-iodobenzonitrile
Formula: C₇H₃FIN
MW: 247,008 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18396938
Núm. CAS: 211943-27-0