2-Bromo-3-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53551-1G PC53551-250MG
APOSPC53551-1GEA 676 EUR
APOSPC53551-1G APOSPC53551-250MG
2-Bromo-3-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyridine
2-Bromo-3-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₃BrF₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15478054
Núm. CAS: 1211526-50-9