2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)phenol
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC53552-1G
PC53552-250MG
PC53552-5G
APOSPC53552-1GEA
1570
EUR
APOSPC53552-1G
APOSPC53552-250MG
APOSPC53552-5G
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)phenol
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)phenol
Formula:
C₇H₃F₅O MW: 198,09 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD30537676 Núm. CAS: 2149589-77-3 UN: 1760 ADR: 8,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...