2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxine-6-boronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53559-1G PC53559-250MG
APOSPC53559-1GEA 862 EUR
APOSPC53559-1G APOSPC53559-250MG
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxine-6-boronic acid
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxine-6-boronic acid
Formula: C₈H₅BF₄O₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD30729940
Núm. CAS: 622383-86-2