3-Bromo-2,6-difluorobenzal fluoride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53560-1G PC53560-250MG PC53560-5G
APOSPC53560-1GEA 105 EUR
APOSPC53560-1G APOSPC53560-250MG APOSPC53560-5G
3-Bromo-2,6-difluorobenzal fluoride
3-Bromo-2,6-difluorobenzal fluoride
Formula: C₇H₃BrF₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25976517
Núm. CAS: 1447671-68-2