2-Amino-5-(difluoromethyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53561-1G PC53561-250MG PC53561-500MG
APOSPC53561-1GEA 876 EUR
APOSPC53561-1G APOSPC53561-250MG APOSPC53561-500MG
2-Amino-5-(difluoromethyl)pyridine
2-Amino-5-(difluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₆F₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18256527
Núm. CAS: 1211523-68-0