3,5-Difluoro-4-iodobenzotrifluoride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53562-1G PC53562-250MG PC53562-5G
APOSPC53562-1GEA 1320 EUR
APOSPC53562-1G APOSPC53562-250MG APOSPC53562-5G
3,5-Difluoro-4-iodobenzotrifluoride
3,5-Difluoro-4-iodobenzotrifluoride
Formula: C₇H₂F₅I
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30729941
Núm. CAS: 2149601-44-3