5-Bromo-2,4-difluorobenzeneboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53563-1G PC53563-5G PC53563-25G
APOSPC53563-1GEA 31.9 EUR
APOSPC53563-1G APOSPC53563-5G APOSPC53563-25G
5-Bromo-2,4-difluorobenzeneboronic acid 98%
5-Bromo-2,4-difluorobenzeneboronic acid
Formula: C₆H₄BBrF₂O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18783127
Núm. CAS: 2096331-76-7