2-Bromo-4-fluoro-3-methyl-6-nitrophenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53564-1G PC53564-250MG
APOSPC53564-1GEA 480 EUR
APOSPC53564-1G APOSPC53564-250MG
2-Bromo-4-fluoro-3-methyl-6-nitrophenol
2-Bromo-4-fluoro-3-methyl-6-nitrophenol
Formula: C₇H₅BrFNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30729942
Núm. CAS: 2055699-04-0