Methyl 5-amino-4-bromo-2-fluorobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53566-1G PC53566-250MG
APOSPC53566-1GEA 168 EUR
APOSPC53566-1G APOSPC53566-250MG
Methyl 5-amino-4-bromo-2-fluorobenzoate
Methyl 5-amino-4-bromo-2-fluorobenzoate
Formula: C₈H₇BrFNO₂
MW: 248.049 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17168715
Núm. CAS: 1342446-00-7