3-Bromo-5-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53567-1G PC53567-250MG
APOSPC53567-1GEA 435 EUR
APOSPC53567-1G APOSPC53567-250MG
3-Bromo-5-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzoic acid
3-Bromo-5-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzoic acid
Formula: C₈H₄BrF₃O₄S
MW: 333,079 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30729943
Núm. CAS: 2149590-33-8