2-Amino-3-bromo-4,5-difluorobenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53568-1G PC53568-250MG PC53568-5G
APOSPC53568-1GEA 36.4 EUR
APOSPC53568-1G APOSPC53568-250MG APOSPC53568-5G
2-Amino-3-bromo-4,5-difluorobenzoic acid 95%
2-Amino-3-bromo-4,5-difluorobenzoic acid
Formula: C₇H₄BrF₂NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06808541
Núm. CAS: 874831-41-1