1-Bromo-2-iodo-3-nitro-5-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53577-1G PC53577-250MG PC53577-5G
APOSPC53577-1GEA 574 EUR
APOSPC53577-1G APOSPC53577-250MG APOSPC53577-5G
1-Bromo-2-iodo-3-nitro-5-(trifluoromethoxy)benzene 95%
1-Bromo-2-iodo-3-nitro-5-(trifluoromethoxy)benzene
Formula: C₇H₂BrF₃INO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31710613
Núm. CAS: 2366994-47-8