3-Bromo-2-iodo-5-(trifluoromethoxy)aniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53578-1G PC53578-250MG
APOSPC53578-1GEA 638 EUR
APOSPC53578-1G APOSPC53578-250MG
3-Bromo-2-iodo-5-(trifluoromethoxy)aniline 95%
3-Bromo-2-iodo-5-(trifluoromethoxy)aniline
Formula: C₇H₄BrF₃INO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28741480
Núm. CAS: 1807261-59-1