1,2-Dibromo-3-chloro-5-fluorobenzene 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53579-1G PC53579-5G PC53579-25G
APOSPC53579-1GEA 43.5 EUR
APOSPC53579-1G APOSPC53579-5G APOSPC53579-25G
1,2-Dibromo-3-chloro-5-fluorobenzene 96%
1,2-Dibromo-3-chloro-5-fluorobenzene
Formula: C₆H₂Br₂ClF
MW: 288,339 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09878108
Núm. CAS: 1000577-62-7