4-Chloro-6-fluoropyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5358-1G PC5358-250MG
APOSPC5358-1GEA 364 EUR
APOSPC5358-1G APOSPC5358-250MG
4-Chloro-6-fluoropyrimidine
4-Chloro-6-fluoropyrimidine
Formula: C₄H₂ClFN₂
MW: 132,523 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD09870037
Núm. CAS: 51422-01-6