Methyl 2-bromo-4-(difluoromethyl)benzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53586-1G PC53586-250MG
APOSPC53586-1GEA 567 EUR
APOSPC53586-1G APOSPC53586-250MG
Methyl 2-bromo-4-(difluoromethyl)benzoate
Methyl 2-bromo-4-(difluoromethyl)benzoate
Formula: C₉H₇BrF₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31726336
Núm. CAS: 2091157-39-8