2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53587-100MG PC53587-250MG
APOSPC53587-100MGEA 120 EUR
APOSPC53587-100MG APOSPC53587-250MG
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)pyridine 97%
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)pyridine
Formula: C₆H₃ClF₃NO
MW: 197,542 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20492606
Núm. CAS: 1206975-33-8