1-Bromo-4-chloro-2-fluoro-5-methylbenzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53588-1G PC53588-25G PC53588-5G
APOSPC53588-1GEA 21.9 EUR
APOSPC53588-1G APOSPC53588-25G APOSPC53588-5G
1-Bromo-4-chloro-2-fluoro-5-methylbenzene 95%
1-Bromo-4-chloro-2-fluoro-5-methylbenzene
Formula: C₇H₅BrClF
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09800685
Núm. CAS: 200190-87-0