1-(3-Bromo-4-fluoro-phenyl)imidazolidin-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53590-1G PC53590-250MG
APOSPC53590-1GEA 105 EUR
APOSPC53590-1G APOSPC53590-250MG
1-(3-Bromo-4-fluoro-phenyl)imidazolidin-2-one
1-(3-Bromo-4-fluoro-phenyl)imidazolidin-2-one
Formula: C₉H₈BrFN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32200331
Núm. CAS: 1566125-49-2