1-(4-Bromo-2-fluoro-phenyl)imidazolidin-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53591-1G PC53591-250MG
APOSPC53591-1GEA 354 EUR
APOSPC53591-1G APOSPC53591-250MG
1-(4-Bromo-2-fluoro-phenyl)imidazolidin-2-one
1-(4-Bromo-2-fluoro-phenyl)imidazolidin-2-one
Formula: C₉H₈BrFN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24133750
Núm. CAS: 160132-29-6