1-(4-Bromo-3-fluoro-phenyl)imidazolidin-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53592-1G PC53592-250MG
APOSPC53592-1GEA 105 EUR
APOSPC53592-1G APOSPC53592-250MG
1-(4-Bromo-3-fluoro-phenyl)imidazolidin-2-one
1-(4-Bromo-3-fluoro-phenyl)imidazolidin-2-one
Formula: C₉H₈BrFN₂O
MW: 259,075 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24134033
Núm. CAS: 1503577-74-9