Methyl 2,6-dichloro-3-fluoro-benzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC53596-1G PC53596-250MG PC53596-5G
APOSPC53596-1GEA 575 EUR
APOSPC53596-1G APOSPC53596-250MG APOSPC53596-5G
Methyl 2,6-dichloro-3-fluoro-benzoate 95%
Methyl 2,6-dichloro-3-fluoro-benzoate
Formula: C₈H₅Cl₂FO₂
MW: 223,029 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12406864
Núm. CAS: 1214353-49-7