Methyl 3,5-dichloro-4-fluoro-benzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC53598-1G PC53598-250MG
APOSPC53598-1GEA 415 EUR
APOSPC53598-1G APOSPC53598-250MG
Methyl 3,5-dichloro-4-fluoro-benzoate 95%
Methyl 3,5-dichloro-4-fluoro-benzoate
Formula: C₈H₅Cl₂FO₂
MW: 223,029 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12406866
Núm. CAS: 1214375-18-4