Methyl 1-(difluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC53601-1G PC53601-250MG
APOSPC53601-1GEA 654 EUR
APOSPC53601-1G APOSPC53601-250MG
Methyl 1-(difluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate 95%
Methyl 1-(difluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate
Formula: C₆H₆F₂N₂O₂
MW: 176.121 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31417710
Núm. CAS: 2101196-06-7