Methyl 4-amino-3-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC53602-25G PC53602-5G
APOSPC53602-25GEA 439 EUR
APOSPC53602-25G APOSPC53602-5G
Methyl 4-amino-3-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Methyl 4-amino-3-(trifluoromethoxy)benzoate
Formula: C₉H₈F₃NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15527567
Núm. CAS: 457097-93-7