Methyl 4-[2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethyl]benzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC53607-1G PC53607-250MG
APOSPC53607-1GEA 574 EUR
APOSPC53607-1G APOSPC53607-250MG
Methyl 4-[2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethyl]benzoate 95%
Methyl 4-[2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethyl]benzoate
Formula: C₁₁H₈F₆O₃
MW: 302,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32663533
Núm. CAS: 721961-57-5