Methyl 4-chloro-2-fluoro-5-nitro-benzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC53609-1G PC53609-250MG PC53609-5G
APOSPC53609-1GEA 168 EUR
APOSPC53609-1G APOSPC53609-250MG APOSPC53609-5G
Methyl 4-chloro-2-fluoro-5-nitro-benzoate 98%
Methyl 4-chloro-2-fluoro-5-nitro-benzoate
Formula: C₈H₅ClFNO₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12172989
Núm. CAS: 1070893-15-0