Methyl 2,4-dichloro-5-fluoro-3-nitro-benzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC53610-1G PC53610-250MG PC53610-5G
APOSPC53610-1GEA 260 EUR
APOSPC53610-1G APOSPC53610-250MG APOSPC53610-5G
Methyl 2,4-dichloro-5-fluoro-3-nitro-benzoate 95%
Methyl 2,4-dichloro-5-fluoro-3-nitro-benzoate
Formula: C₈H₄Cl₂FNO₄
MW: 268,026 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12172978
Núm. CAS: 1153285-12-1