Methyl 4,5-difluoro-2-iodo-benzoate
Proveedor: Apollo Scientific
PC53611-1G PC53611-5G
APOSPC53611-1GEA 154 EUR
APOSPC53611-1G APOSPC53611-5G
Methyl 4,5-difluoro-2-iodo-benzoate
Methyl 4,5-difluoro-2-iodo-benzoate
Formula: C₈H₅F₂IO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22490596
Núm. CAS: 1640342-92-2