Methyl 3-chloro-4,5-difluoro-benzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 3-chloro-4,5-difluorobenzoate
PC53616-1G PC53616-5G
APOSPC53616-1GEA 42.2 EUR
APOSPC53616-1G APOSPC53616-5G
Methyl 3-chloro-4,5-difluoro-benzoate 95%
Methyl 3-chloro-4,5-difluoro-benzoate
Formula: C₈H₅ClF₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14698002
Núm. CAS: 1214344-87-2