Methyl 4-fluoronaphthalene-1-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 4-fluoro-1-naphthoate
PC53620-1G PC53620-250MG
APOSPC53620-1GEA 348 EUR
APOSPC53620-1G APOSPC53620-250MG
Methyl 4-fluoronaphthalene-1-carboxylate
Methyl 4-fluoronaphthalene-1-carboxylate
Formula: C₁₂H₉FO₂
MW: 204.197 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12025244
Núm. CAS: 13772-56-0