Methyl 4,5-difluoro-2-nitro-benzoate 95%

Proveedor: Apollo Scientific

PC53622-25G PC53622-5G
APOSPC53622-25GEA 78.3 EUR
APOSPC53622-25G APOSPC53622-5G
Methyl 4,5-difluoro-2-nitro-benzoate 95%
Methyl 4,5-difluoro-2-nitro-benzoate
Formula: C₈H₅F₂NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11042825
Núm. CAS: 1015433-96-1

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR