2,3-Dibromo-6-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5365-1G PC5365-250MG
APOSPC5365-1GEA 346 EUR
APOSPC5365-1G APOSPC5365-250MG
2,3-Dibromo-6-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2,3-Dibromo-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₂Br₂F₃N
MW: 304,89 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11226614
Núm. CAS: 1159512-35-2