4-(Carboxymethyl)-3-fluorobenzeneboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC53689-1G PC53689-250MG PC53689-5G
APOSPC53689-1GEA 271 EUR
APOSPC53689-1G APOSPC53689-250MG APOSPC53689-5G
4-(Carboxymethyl)-3-fluorobenzeneboronic acid
4-(Carboxymethyl)-3-fluorobenzeneboronic acid
Formula: C₈H₈BFO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32220289
Núm. CAS: 1146614-45-0