2-Bromo-3-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC5374-1G
APOSPC5374-1GEA 59.6 EUR
APOSPC5374-1G
2-Bromo-3-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine 98%
2-Bromo-3-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₂BrF₄N
MW: 243,984 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11226611
Núm. CAS: 1159512-38-5