2',4'-Difluoro-4-hydroxybiphenyl 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC5378-1G PC5378-5G
APOSPC5378-1GEA 143 EUR
APOSPC5378-1G APOSPC5378-5G
2',4'-Difluoro-4-hydroxybiphenyl 98%
2',4'-Difluoro-4-hydroxybiphenyl
Formula: C₁₂H₈F₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03414359
Núm. CAS: 59089-68-8