3'-Chloro-4'-iodo-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53812-1G PC53812-250MG PC53812-5G
APOSPC53812-1GEA 24.8 EUR
APOSPC53812-1G APOSPC53812-250MG APOSPC53812-5G
3'-Chloro-4'-iodo-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
3'-Chloro-4'-iodo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formula: C₈H₃ClF₃IO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32200319
Núm. CAS: 2352970-26-2