3-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-((Trifluoromethyl)thio)benzaldehyde
PC5389-10G
PC5389-1G
PC5389-5G
APOSPC5389-10GEA
500
EUR
APOSPC5389-10G
APOSPC5389-1G
APOSPC5389-5G
3-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde 95+%
3-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde
Formula:
C₈H₅F₃OS MW: 206,185 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00236335 Núm. CAS: 51748-27-7 |