2-Chloro-4-fluoro-5-methoxy-phenylamine > 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC540006-1G PC540006-250MG
APOSPC540006-1GEA 219 EUR
APOSPC540006-1G APOSPC540006-250MG
2-Chloro-4-fluoro-5-methoxy-phenylamine > 95%
2-Chloro-4-fluoro-5-methoxy-phenylamine
Formula: C₇H₇ClFNO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD20696563
Núm. CAS: 98404-04-7