(R)-3-Fluoropyrrolidine-1-sulphonyl chloride ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC540072-1G PC540072-100MG PC540072-250MG
APOSPC540072-1GEA 473 EUR
APOSPC540072-1G APOSPC540072-100MG APOSPC540072-250MG
(R)-3-Fluoropyrrolidine-1-sulphonyl chloride ≥98%
(R)-3-Fluoropyrrolidine-1-sulphonyl chloride
Formula: C₄H₇ClFNO₂S
MW: 187,62 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD30533071
Núm. CAS: 1411774-27-0
UN: 3265
ADR: 8,III