2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-ol ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC540079-100MG PC540079-250MG PC540079-1G
APOSPC540079-100MGEA 130 EUR
APOSPC540079-100MG APOSPC540079-250MG APOSPC540079-1G
2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-ol ≥98%
2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-ol
Formula: C₇H₄F₂O₃
MW: 174,102 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22414499
Núm. CAS: 1211539-82-0