2-Fluoropropenoic acid butyl ester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Butyl 2-fluoroacrylate
PC540090-100MG PC540090-1G PC540090-250MG
APOSPC540090-100MGEA 101 EUR
APOSPC540090-100MG APOSPC540090-1G APOSPC540090-250MG
2-Fluoropropenoic acid butyl ester 95%
2-Fluoropropenoic acid butyl ester
Formula: C₇H₁₁FO₂
MW: 146,159 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00190087
Núm. CAS: 10011-39-9