Ethyl 3-bromo-2,2-difluoropropionate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 3-bromo-2,2-difluoropropanoate
PC540091-1G PC540091-5G
APOSPC540091-1GEA 66.7 EUR
APOSPC540091-1G APOSPC540091-5G
Ethyl 3-bromo-2,2-difluoropropionate 95%
Ethyl 3-bromo-2,2-difluoropropionate
Formula: C₅H₇BrF₂O₂
MW: 217,009 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15144891
Núm. CAS: 111773-24-1