(2-Chloro-5-iodophenyl)(4-fluorophenyl)methanone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC540099-100G PC540099-25G
APOSPC540099-100GEA 435 EUR
APOSPC540099-100G APOSPC540099-25G
(2-Chloro-5-iodophenyl)(4-fluorophenyl)methanone 98%
(2-Chloro-5-iodophenyl)(4-fluorophenyl)methanone
Formula: C₁₃H₇ClFIO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22665920
Núm. CAS: 915095-86-2