5-Bromo-1-chloro-2,3-difluorobenzene 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC54126-1G PC54126-250MG PC54126-5G
APOSPC54126-1GEA 79.9 EUR
APOSPC54126-1G APOSPC54126-250MG APOSPC54126-5G
5-Bromo-1-chloro-2,3-difluorobenzene 99%
5-Bromo-1-chloro-2,3-difluorobenzene
Formula: C₆H₂BrClF₂
MW: 227,434 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11845915
Núm. CAS: 1060813-07-1