4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5419-1G PC5419-5G
APOSPC5419-1GEA 140 EUR
APOSPC5419-1G APOSPC5419-5G
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Formula: C₇H₅F₃N₂O₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094293
Núm. CAS: 21988-05-6