Perfluoro(tetrahydrofuran) 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5424-100G PC5424-25G
APOSPC5424-100GEA 1260 EUR
APOSPC5424-100G APOSPC5424-25G
Perfluoro(tetrahydrofuran) 99%
Perfluoro(tetrahydrofuran)
Formula: C₄F₈O
Pto. Ebullición: –0,8 °C
Pto. de fusión: –85 °C
Densidad: 1,52 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00465561
Núm. CAS: 773-14-8
UN: 3163
ADR: 2.2,