5-Methyl-2-(trifluoromethyl)furan-3-carboxamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5436-1G PC5436-250MG
APOSPC5436-1GEA 364 EUR
APOSPC5436-1G APOSPC5436-250MG
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)furan-3-carboxamide 97%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)furan-3-carboxamide
Formula: C₇H₆F₃NO₂
Pto. de fusión: 120…123 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00276988
Núm. CAS: 175276-68-3